Läs mer
Omeprazolsulfon, TRC
Produktkod. 17994205
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17994205 25 mg
17913135 10 mg
17984255 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17994205 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO63502525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88546-55-8
Molekylformel C17 H19 N3 O4 S
Molekylvikt (g/mol) 361.42
Synonym 5-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphonyl]-1H-benzimidazole, Esomeprazole Magnesium Trihydrate Imp. D (EP), Omeprazole Imp. D (EP), Omeprazole Sulphone, 1H-Benzimidazole, 6-methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfonyl]- (ACI), 1H-Benzimidazole, 5-methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfonyl]- (9CI), 6-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazole (ACI), 2-[(3,5-Dimethyl-4-methoxy-2-pyridyl)methylsulfonyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole, 5-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazole, H 168/66, Omeprazole sulfone
IUPAC-namn 5-metoxi-2-[(4-metoxi-3,5-dimetylpyridin-2-yl)metylsulfonyl]-1H-benzimidazol
LEDER COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Omeprazole sulfone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C17H19N3O4S/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)24-4)9-25(21,22)17-19-13-6-5-12(23-3)7-14(13)20-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,19,20)
Formel vikt 361.1096
Procent renhet >95%