missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Omethoate-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Omethoate-d3 |
| CAS | 1189510-77-7 |
| Molekylformel | C5H9D3NO4PS |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12NO4PS/c1-6-5(7)4-12-11(8,9-2)10-3/h4H2,1-3H3,(H,6,7)/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])NC(=O)CSP(=O)(OC)OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.21 |
| Formel vikt | 216.0413 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?