Läs mer
Omethoate-d6 (O,O-dimethyl-d6), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | OmethoateD6(dimethylD6) |
| CAS | 1219804-92-8 |
| Molekylformel | C5 2H6 H6 N O4 P S |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | Omethoate D6 (O-dimethyl D6), 2-[Bis(trideuteriomethoxy)phosphorylsulfanyl]-N-methyl-acetamide, Omethoate D6 (dimethyl D6) |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H12NO4PS/c1-6-5(7)4-12-11(8,9-2)10-3/h4H2,1-3H3,(H,6,7)/i2D3,3D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])OP(=O)(OC([2 H])([2 H])[2 H])SCC(=O)NC |
| IUPAC-namn | 2-[bis(trideuteriomethoxy)phosphorylsulfanyl]-N-methylacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 219.23 |
| Formel vikt | 219.0601 g/mol |
| Visa mer |