Läs mer
Omethoate, Honeywell Fluka™
Produktkod. 16624534 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16624534 100 mg
1 options
Produktkod. 16624534 Leverantör Honeywell Fluka Leverantörsnummer R1733100MG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Omethoate
CAS 1113-02-6
CAS Max % 1
Densitet 1.320 g/cm3 (20°C)
Beilstein 1785256
Färg Colorless
Smältpunkt -28°C
Kokpunkt 135°C
Synonym 2-dimethoxyphosphinoylthio-N-methylacetamide
Molekylvikt (g/mol) 213.2 g/mol