Läs mer
Omethoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Omethoate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12NO4PS/c1-6-5(7)4-12-11(8,9-2)10-3/h4H2,1-3H3,(H,6,7) |
| Formel vikt | 213.0225 |