missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Invitrogen™ OMG Monoclonal Antibody (240527)
GREENER_CHOICE

Produktkod. 30535090
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30535090 500 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30535090 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer MA561025

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rat Monoclonal Antibody

Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.

Oligodendrocyte myelin glycoprotein (OMG or OMGP) is a cell adhesion molecule contributing to the interactive process required for myelination in the central nervous system. It is also involved in axonogenesis, neuron projection regeneration, and regulation of collateral sprouting of intact axons in response to injury.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen OMG
Användningsområden Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona 240527
Koncentration 0.5 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with trehalose and no preservative
Gen OMG
Genaccessionsnr. P23515, Q63912
Gene Alias oligodendrocyte myelin glycoprotein; oligodendrocyte-myelin glycoprotein; Omg; OMGP
Gensymboler OMG
Värd art Rat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse OMgp, Ile25-Ser420.
Reningsmetod Protein A/G
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 18377, 4974
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.