Läs mer
Cytiva VIA Extractor™ tissue disaggregator - Omics Bundle
Produktkod. 30057808 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Spänning:
24 V
Produktkod. Spänning
30057808 24 V
1 options
Produktkod. 30057808 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 29517120
Beräknad leverans: 08-04-2027
Halvautomatiskt system för konsekvent, snabb uppdelning av fast vävnad, inklusive tumörer, till livsdugliga enstaka celler. VIA Extractor inkluderar vävnadsdisaggregator, frys med kontrollerad hastighet och Omics-klämman.
  • VIA Extractor™ tissue disaggregator disaggregerar fast vävnad till livsdugliga enstaka celler
  • För användning i forskning med hög genomströmning omik och flödescytometri
  • Det slutna systemet använder mild bearbetning för att optimera avkastningen och bevara innehållet i förhållande till moderprovet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Vävnadsdisaggregator
Hastighet ≤460 rpm
Spänning 24 V
Endast för forskningsanvändning (RUO). Inte för diagnostiskt bruk.