Läs mer
Cytiva Omics klämma
Produktkod. 30057714 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Vävnadsdisaggregator
Produktkod. För användning med (utrustning)
30057714 Vävnadsdisaggregator
1 options
Produktkod. 30057714 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 29509355
I lager
Ger en säker försegling efter provinsättning och stödjer påsen under vävnadsdissociation.
  • Ger en säker tätning
  • Stöder påsen under vävnadsdissociation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Klämma
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
För användning med (utrustning) Vävnadsdisaggregator
Endast för forskningsanvändning (RUO). Inte för diagnostiskt bruk.