Läs mer
Diba Omnifit™ BenchMark™ Microbore Chromatography Columns
Längd (metrisk):
25 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
Ready-assembled column consisting of glass tube and two fixed endpieces preassembled with 2μm SS frits.
- Economical, nonadjustable columns for low pressure or gravity feed
- 3mm diameter and a variety of lengths
- Compatible with a variety of bulk media
Not resistant to acetone, ketones, chlorinated hydrocarbons, aliphatic esters, phenol, >10% NaOH, >10% HCl, >5% acetic acid, or strong mineral acid.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 3 mm |
| Typ | Chromatography Column |
| Porstorlek | 2 μm |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.