Läs mer
Diba Omnifit™ BenchMark™ Replacement Frits for Chromatography Column Assemblies
Produktkod. 15845544
Encompass_Preferred
Change view
Porositet:
5 μm
10 μm
25 μm
Diameter (metrisk) Inre:
15 mm
35 mm
50 mm
Material:
PTFE-
Polyeten
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porositet Diameter (metrisk) Inre Material unitSize
15845544 5 μm 50 mm PTFE- Paket med 20
15895524 25 μm 15 mm Polyeten Paket med 20
15815544 25 μm 35 mm Polyeten Paket med 20
15855544 10 μm 50 mm PTFE- Paket med 20
15875544 25 μm 50 mm Polyeten Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15845544 Leverantör Diba Leverantörsnummer 006FR5005
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Select from a variety of porosities for your media and chemistry
Replacement frits are available in PTFE or PE and in a range of pore sizes, enabling you to select the most appropriate bed supports for your application. Match the column ID to select the correct frit
Specifikationer
För användning med (utrustning) Chromatography Column Assemblies
Material PTFE-
Porositet 5 μm
Storlek Universal
Diameter (metrisk) Inre 50 mm
Diameter (engelska) Inre 1.9 in.
Typ Replacement Chromatography Frit