Läs mer
Diba Omnifit™ BenchMark™ Ersättnings-friter för kromatografikolonnens sammansättningar
Beskrivning
Ersättningar frits finns i PTFE eller PE och i olika porstorlekar, vilket gör att du kan välja de mest lämpliga bäddstöden för din applikation. Matcha kolumn-ID för att välja rätt frit
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Kromatografikolonnens sammansättningar |
| Material | Polyeten |
| Porositet | 25 μm |
| Storlek | Universell |
| Diameter (metrisk) Inre | 15 mm |
| Diameter (engelska) Inre | 0,59 tum |
| Typ | Ersättningskromatografi Frit |