Läs mer
Diba Omnifit™ EZ Chromatography Columns with Two Fixed Endpieces
Längd (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
Diameter (metrisk) Inre:
6.6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Kolumnkapacitet:
0.7 mL
2.4 mL
4.1 mL
5.5 mL
7.5 mL
9.4 mL
10.3 mL
12.4 mL
12.7 mL
17.3 mL
21.2 mL
23.6 mL
29.1 mL
34.4 mL
36.9 mL
38.9 mL
53 mL
58.9 mL
65.4 mL
83.1 mL
108 mL
115.5 mL
147.3 mL
181.6 mL
211.7 mL
230.7 mL
288.6 mL
356 mL
440.7 mL
600.9 mL
741.1 mL
941.4 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Precision borosilicate glass columns provide inertness, visibility, and performance
- Superior frit placement adds bed support and even distribution of sample flow
- Reusable columns let you pack your own media specific to your application
Specifikationer
Specifikationer
| Temperaturområde (metriskt). | 4 to 40°C |
| Diameter (metrisk) Inre | 10 mm |
| Typ | Liquid Chromatography Column |
| Max. Tryck | 600 psi |
| Porstorlek | 10 and 30 μm |
| Kolumnkapacitet | 9.4 mL |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Material | Borosilicate Glass, PTFE, Polyethylene, FKM/FPM |
| Max. Temperatur | 40°C |
| Inkluderar | Two (0.5 m and 2 m L) 1/16 in. OD PTFE tubing assembly with 1/4-28 UNF Polypropylene fitting at one end, a frit kit (contains two each of 10 μm PE, 10 μm PTFE, and 30 μm PTFE frits), and a Click-N-Seal™ 10-32 PEEK conical port fitting. |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.