Läs mer
- Home
- Products
- Kromatografikolonner och patroner
- LC-kolonner med lågt till medelhögt tryck
- Diba Omnifit™ EZ-kromatografikolonner SolventPlus™ med två fasta ändstycken
Diba Omnifit™ EZ-kromatografikolonner SolventPlus™ med två fasta ändstycken
Produktkod. 15815444
Change view
Längd (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
440 mm
500 mm
Diameter (metrisk) Inre:
6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Kolumnkapacitet:
0.7 mL
2.4 mL
4.1 mL
5.5 mL
7.5 mL
9.4 mL
10.3 mL
12.4 mL
12.7 mL
17.3 mL
21.2 mL
23.6 mL
29.1 mL
34.4 mL
36.9 mL
38.9 mL
53 mL
58.9 mL
65.4 mL
83.1 mL
108 mL
115.5 mL
147.3 mL
181.6 mL
211.7 mL
230.7 mL
288.6 mL
356 mL
440.7 mL
600.9 mL
741.1 mL
941.4 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
32 product options available for selection
| Produktkod. | Längd (metrisk) | Diameter (metrisk) Inre | Kolumnkapacitet | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|
| 15815444 | 150 mm | 10 mm | 9.4 mL | Varje |
| 15805424 | 50 mm | 6 mm | 0.7 mL | Varje |
| 15835424 | 100 mm | 6 mm | 2.4 mL | Varje |
| 15865424 | 150 mm | 6 mm | 4.1 mL | Varje |
| 15895424 | 250 mm | 6 mm | 7.5 mL | Varje |
| 15825434 | 330 mm | 6 mm | 10.3 mL | Varje |
| 15855434 | 440 mm | 6 mm | 12.7 mL | Varje |
| 15885434 | 100 mm | 10 mm | 5.5 mL | Varje |
| 15845444 | 250 mm | 10 mm | 17.3 mL | Varje |
| 15875444 | 330 mm | 10 mm | 23.6 mL | Varje |
| 15805454 | 400 mm | 10 mm | 29.1 mL | Varje |
| 15835454 | 500 mm | 10 mm | 36.9 mL | Varje |
| 15865454 | 100 mm | 15 mm | 12.4 mL | Varje |
| 15895454 | 150 mm | 15 mm | 21.2 mL | Varje |
| 15825464 | 250 mm | 15 mm | 38.9 mL | Varje |
| 15855464 | 330 mm | 15 mm | 53 mL | Varje |
| 15885464 | 400 mm | 15 mm | 65.4 mL | Varje |
| 15815474 | 500 mm | 15 mm | 83.1 mL | Varje |
| 15845474 | 100 mm | 25 mm | 34.4 mL | Varje |
| 15875474 | 150 mm | 25 mm | 58.9 mL | Varje |
| 15805484 | 250 mm | 25 mm | 108 mL | Varje |
| 15835484 | 330 mm | 25 mm | 147.3 mL | Varje |
| 15865484 | 400 mm | 25 mm | 181.6 mL | Varje |
| 15895484 | 500 mm | 25 mm | 230.7 mL | Varje |
| 15825494 | 150 mm | 35 mm | 115.5 mL | Varje |
| 15855494 | 250 mm | 35 mm | 211.7 mL | Varje |
| 15885494 | 330 mm | 35 mm | 288.6 mL | Varje |
| 15815504 | 400 mm | 35 mm | 356 mL | Varje |
| 15845504 | 250 mm | 50 mm | 440.7 mL | Varje |
| 15875504 | 330 mm | 50 mm | 600.9 mL | Varje |
| 15805514 | 400 mm | 50 mm | 741.1 mL | Varje |
| 15835514 | 500 mm | 50 mm | 941.4 mL | Varje |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
15815444
Leverantör
Diba
Leverantörsnummer
006EZS1015FF
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
I lager
Logga in för att se lagersaldo.
Logga in för att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- PEEK™ Gängor erbjuder enastående hållbarhet
- Överlägsen fritplacering ger bottenstöd och jämn fördelning av provflödet
- Återanvändbara kolumner låter dig packa ditt eget media specifikt för din applikation
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Tryck | 600 psi |
| Porstorlek | 10 och 30 μm |
| Kolumnkapacitet | 9.4 mL |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Material | Borosilikatglas, PTFE, Chemraz™ |
| Max. Temperatur | 40 °C |
| Inkluderar | Två (0,5 m och 2 m L) 1/16 tum OD PTFE-slangmontering med 1/4-28 UNF ETFE-koppling i ena änden, ett frit-kit (innehåller två vardera med 10 μm PE, 10 μm PTFE och 30 μm PTFE frits) och en Click-N-Seal™ 10-32 PEEK konisk portmontering. |
| Temperaturområde (metriskt). | 4 till 40 °C |
| Typ | Vätskekromatografikolonnen |
| Diameter (metrisk) Inre | 10 mm |