Läs mer
Diba Omnifit™ O-Rings for Chromatography Columns
Produktkod. 15835564
Encompass_Preferred
Diameter (metrisk) Inre:
3 mm
6.6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Material:
FFKM
FKM
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 6
Produktkod. 15835564
Brand: Diba 006OR03V
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Select from FKM or FFKM (Chemraz™) Omnifit™ O-Rings for Chromatography Columns
Specifikationer
För användning med (utrustning) Omnifit™ HiT Chromatography Columns
Kvantitet 6 Pk.
Diameter (metrisk) Inre 3 mm
Typ Liquid Chromatography Column
Längd (metrisk) 3 mm
Material FKM
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.