Läs mer
Diba Omnifit™ O-Rings for Chromatography Columns
Diameter (metrisk) Inre:
3 mm
6.6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Material:
FFKM
FKM
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 6
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Omnifit™ HiT Chromatography Columns |
| Kvantitet | 6 Pk. |
| Diameter (metrisk) Inre | 6.6 mm |
| Typ | Liquid Chromatography Column |
| Längd (metrisk) | 6 mm |
| Material | FKM |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.