Läs mer
Diba Omnifit™ Packing Sleeves
Produktkod. 15254509
Encompass_Preferred
Diameter (metrisk) Inre:
10 mm (borrstorlek) kolonner
15 mm (borrstorlek) kolonner
25 mm (borrstorlek) kolonner
3,0 mm (borrstorlek) kolonner
50 mm (borrstorlek) kolonner
6,6 mm (borrstorlek) kolonner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15254509
Brand: Diba 006PS03
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Sleeves to connect glass columns
  • For Omnifit glass low/medium pressure liquid chromatography columns
  • Offered in multiple I.D. (bore) sizes
Specifikationer
Typ Sleeve
Diameter (metrisk) Inre 3,0 mm (borrstorlek) kolonner
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.