Läs mer
Diba Omnifit™ Packing Sleeves for EZ and EZ SolventPlus™ Columns
Produktkod. 15855274
Encompass_Preferred
Diameter (metrisk) Inre:
6.6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15855274
Brand: Diba 006EPS25
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Use Omnifit™ Packing Sleeves for EZ and EZ SolventPlus™ Columns to join two columns for filling and packing
Specifikationer
För användning med (utrustning) Omnifit™ EZ and EZ SolventPlus™ Columns
Diameter (metrisk) Inre 25 mm
Typ Liquid Chromatography Column
Längd (metrisk) 4 cm
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.