Läs mer
Diba Omnifit™ Packing Sleeves for EZ and EZ SolventPlus™ Columns
Diameter (metrisk) Inre:
6.6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Omnifit™ EZ and EZ SolventPlus™ Columns |
| Diameter (metrisk) Inre | 50 mm |
| Typ | Liquid Chromatography Column |
| Längd (metrisk) | 4 cm |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.