Läs mer
Diba Omnifit™ Replacement Glass Tubes for EZ and EZ SolventPlus™ Columns
Produktkod. 15825304
Encompass_Preferred
Diameter (metrisk) Inre:
6.6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Längd (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15825304
Brand: Diba 006ERG3515
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Mix and match your Omnifit™ Replacement Glass Tubes for EZ and EZ SolventPlus™ Column lengths while using your existing endpieces for ultimate flexibility
Use a different length tube with your existing endpieces to meet your specific requirements.
Specifikationer
För användning med (utrustning) Omnifit™ EZ and EZ SolventPlus™ Columns
Diameter (metrisk) Inre 35 mm
Typ Liquid Chromatography Column
Längd (metrisk) 150 mm
Material Glass
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.