Läs mer
Diba Omnifit™ Replacement Glass Tubes for EZ and EZ SolventPlus™ Columns
Diameter (metrisk) Inre:
6.6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Längd (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Use a different length tube with your existing endpieces to meet your specific requirements.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Omnifit™ EZ and EZ SolventPlus™ Columns |
| Diameter (metrisk) Inre | 35 mm |
| Typ | Liquid Chromatography Column |
| Längd (metrisk) | 400 mm |
| Material | Glass |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.