Läs mer
Diba Omnifit™ T-Series Bottle Caps
Produktkod. 13181314
Encompass_Preferred
Trådstorlek (metrisk):
GL 32
GL 38
GL 45
Inkluderar:
2 portar
2 portar, backventil
2 portar, ingen ventil
3 portar
3 portar, backventil
3 portar, ingen ventil
4 portar, backventil
4 portar, ingen ventil
Fyra portar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13181314
Brand: Diba 00932T2
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Easy to use and versatile range of caps requires no fittings
  • Luer ported, straight through tubing
  • Simply push 1/8 in. O.D. hard wall tubing through the ports
  • For 1/16 in. O.D. hard wall tubing, use OF9LA adapter supplied with cap
  • Use OF9BA series adapter for softwall tubing
  • Anti-twist design prevents tubing from kinking when removing cap
  • Each port also accepts male Luer connectors
  • With polypropylene screw cap and chemically inert solid PTFE body
Not recommended for use under pressure with Luer products fitting as no Luer lock is employed.
Informations sur la commande
Available with Luer port or Luer port with fluorocarbon check valve and 10μm porosity PTFE inlet filter enabling air to flow into the bottle while preventing particulate contamination and preventing harmful vapors from escaping.
Spécification
Färg Blue, White
Inkluderar 2 portar, ingen ventil
Material PTFE
nr per ärende 1 Cs.
Sterilitet Non-sterile
Trådstorlek (metrisk) GL 32
Disponibel Reusable
Höjd (metrisk) 25 mm
Produkttyp Solvent Waste Cap
För användning med (utrustning) T series solvent bottle
Diameter (metrisk) 40 mm
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis