Läs mer
Diba Omnifit™ T-Series Bottle Caps
Beskrivning
Easy to use and versatile range of caps requires no fittings
- Luer ported, straight through tubing
- Simply push 1/8 in. O.D. hard wall tubing through the ports
- For 1/16 in. O.D. hard wall tubing, use OF9LA adapter supplied with cap
- Use OF9BA series adapter for softwall tubing
- Anti-twist design prevents tubing from kinking when removing cap
- Each port also accepts male Luer connectors
- With polypropylene screw cap and chemically inert solid PTFE body
Not recommended for use under pressure with Luer products fitting as no Luer lock is employed.
Beställningsinfo
Available with Luer port or Luer port with fluorocarbon check valve and 10μm porosity PTFE inlet filter enabling air to flow into the bottle while preventing particulate contamination and preventing harmful vapors from escaping.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blue, White |
| Inkluderar | 2 portar, backventil |
| Material | PTFE |
| nr per ärende | 1 Cs. |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Trådstorlek (metrisk) | GL 45 |
| Disponibel | Reusable |
| Höjd (metrisk) | 29.8 mm |
| Produkttyp | Solvent Waste Cap |
| För användning med (utrustning) | T series solvent bottle |
| Visa mer |
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.