Läs mer
B Braun™ Omnifix Duo engångsspruta
Produktkod. 10055863
Volym (metrisk):
5 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10055863
Brand: B Braun™ 4616057V
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd theB Braun™ Omnifix™ Duo engångsspruta har en metrisk kapacitet på 5 ml, vit kolvstång, svart gradering med hög kontrast och mycket transparent cylinder.
  • Polypropen
  • Excentrisk, Luer slip
  • Sterila
  • 5 ml
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad SV ISO 7886-1
Material Polypropen
Produkttyp Excentrisk, Luer-slip
Disponibel Engångsbruk
Kvantitet 1 st.
Volym (metrisk) 5 mL
Sterilitet Sterila