Läs mer
B Braun™ Omnifix™ -F Solo engångssprutor
Produktkod. 10017781
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10017781 1 mL Paket med 100
1 options
Produktkod. 10017781 Leverantör B Braun™ Leverantörsnummer 9161406V
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen/polystyren. Omnifix™ -F Solo engångssprutor har en mycket transparent cylinder med permanent märkning för att ge perfekt läsbarhet. Kolvpropp med dubbel tätningsring ger långsam aspiration och injektion.
3-delad findoseringsspruta med 0,01 ml graderingsintervall
  • Tillverkad av polypropen/polystyren
  • „„Mycket transparent pipa
  • „„Permanent märkning, idealisk läsbarhet „„
  • Säker kolvbackspärr
  • „„Lätt aspiration upp till maximal volym „„
  • Kolvpropp med dubbel tätningsring för långsam aspiration och injektion
  • „„Minsta restvolym
  • „„Latexfri/PVC-fri
  • Utan nål
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad SV ISO 8537 och EN ISO 7886-1
Material Polypropen
Inkluderar Centrisk luerkon
Latexfri Ja
Disponibel Engångsbruk
Examen 0.01 mL
Kvantitet 100/Pk.
Volym (metrisk) 1 mL
Graderad Ja
Sterilitet Sterila