Läs mer
B Braun™ Omnifix™ Solo 3-delade sprutor
Beskrivning
- Hög synlighet; genomskinlig tunna med permanenta djärva graderingar
- Säkra backspärren för att förhindra att kolven dras tillbaka av misstag
- Dubbel tätningspropp förhindrar läkemedelsläckage
- Stora, stabila fingergrepp
- Komponenter innehåller inte DEHP, PVC eller annan gummiträdlatex
- Disponibel
- Kolv med dubbel tätningsring ger långsam aspiration och insprutning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | SV ISO 7886-1, ISO 10993 resp. DIN EN 30993 |
| Material | Polyisoprengummi (spets), Polypropen (fat), Polypropen (kolv) |
| Färg | Naturlig |
| Beskrivning | Svart gradering med hög kontrast |
| För användning med (applikation) | För långsam aspiration och injektion |
| Latexfri | Ja |
| Produkttyp | Centric Luer-lock 3-delad spruta |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Examen | 1 mL |
| Kvantitet | 1/Pk. |
| Visa mer |