Läs mer
B Braun™ Omnifix™ Solo 3-delade sprutor
Produktkod. 10179411
Change view
Volym (metrisk):
3 mL
5 mL
10 mL
20 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10179411 10 mL Paket med 100
10038071 20 mL Paket med 100
10278554 3 mL Paket med 100
10119350 50 mL Varje
10221742 5 mL Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10179411 Leverantör B Braun™ Leverantörsnummer 4617100V
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Har mjuk kolvverkan och dubbeltätningspropp. B Braun™ Omnifix™ Solo 3-delade sprutor är designade för konsekvent prestanda.
  • Hög synlighet; genomskinlig tunna med permanenta djärva graderingar
  • Säkra backspärren för att förhindra att kolven dras tillbaka av misstag
  • Dubbel tätningspropp förhindrar läkemedelsläckage
  • Stora, stabila fingergrepp
  • Komponenter innehåller inte DEHP, PVC eller annan gummiträdlatex
  • Disponibel
  • Kolv med dubbel tätningsring ger långsam aspiration och insprutning
Specifications
Certifikat och efterlevnad SV ISO 7886-1, ISO 10993 resp. DIN EN 30993
Material Polyisoprengummi (spets), Polypropen (fat), Polypropen (kolv)
Färg Naturlig
Beskrivning Svart gradering med hög kontrast
För användning med (applikation) För långsam aspiration och injektion
Latexfri Ja
Produkttyp Centric Luer-lock 3-delad spruta
Disponibel Engångsbruk
Examen 0.5 mL
Kvantitet 100/Pk.
Volym (metrisk) 10 mL
Anslutningstyp Centriskt Luer Lock
Graderad Ja
Sterilitet Sterila