Läs mer
B Braun™ Omnifix Solo, excentrisk Luer-spets, 3-delad spruta
Produktkod. 10470801
Change view
Volym (metrisk):
3 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10470801 10 mL Paket med 100
10666941 20 mL Paket med 100
10713047 3 mL Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10470801 Leverantör B Braun™ Leverantörsnummer 4616103V
 Begränsad artikel
I lager
Använd B Braun™ Omnifix Solo, excentrisk luer-spets, 3-delad spruta för patientvård när långsam aspiration och injektion är nödvändig.
  • Disponibel
  • Svarta graderingar med hög kontrast
  • Excentrisk Leur-spets
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad SV ISO 7886-1, ISO 10993 resp. DIN EN 30993
Material Polypropen (kolv), Syntetgummi (propp)
Färg Naturlig
Beskrivning Svart gradering med hög kontrast
För användning med (applikation) För långsam aspiration och injektion
Latexfri Ja
Produkttyp Excentrisk Luer-spets 3-delad spruta
Disponibel Engångsbruk
Examen 0.5 mL
Kvantitet 100/Pk.
Volym (metrisk) 10 mL
Anslutningstyp Excentrisk Luer-spets
Graderad Ja
Sterilitet Sterila