Learn More
B Braun™ Omnifix Solo, excentrisk Luer-spets, 3-delad spruta
Click to view available options
Volym (metrisk):
3 mL
10 mL
20 mL
Unit Size:
Paket med 100
Description
- Disponibel
- Svarta graderingar med hög kontrast
- Excentrisk Leur-spets
Specifications
Specifications
Certifikat och efterlevnad | SV ISO 7886-1, ISO 10993 resp. DIN EN 30993 |
Material | Polypropen (kolv), Syntetgummi (propp) |
Färg | Naturlig |
Beskrivning | Svart gradering med hög kontrast |
För användning med (applikation) | För långsam aspiration och injektion |
Latexfri | Ja |
Produkttyp | Excentrisk Luer-spets 3-delad spruta |
Disponibel | Engångsbruk |
Examen | 0.5 mL |
Kvantitet | 100/Pk. |
Show More |
Product Content Correction
Product Title
B Braun™ Omnifix Solo, excentrisk Luer-spets, 3-delad spruta >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction