Läs mer
Thermo Scientific™ OmniPac™ PCX-100 HPLC-kolonner
Produktkod. 11341723 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
50 mm
250 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11341723 50 mm Varje
11321723 250 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11341723 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 042193
Beräknad leverans: 18-11-2026
Separera hydrofoba katjoner med denna lösningsmedelskompatibla katjonbytarkolonn.
Separera hydrofoba katjoner med det lösningsmedelskompatibla katjonbytet Thermo Scientific™ OmniPac™ PCX-100 kolumn. Denna polymerbaserade katjonbytarkolonn är lösningsmedelskompatibel och stabil över hela pH-intervallet 1-14. Lösningsmedel kan användas för att påverka selektiviteten, solubilisera annars olösliga prover och för att avlägsna föroreningar för att förlänga kolonnens livslängd. De OmniPac PCX-100-kolonn är särskilt väl lämpad för analys av hydrofoba katjoniska analyter inklusive aminer, aniliner, antidepressiva medel, läkemedel och metaboliter (såsom metotrexat och folsyra).
  • Består av ett lösningsmedelskompatibelt polymerbaserat mikroporöst substrat agglomererat med ett latexpärlskikt som bär katjonbytarfunktionaliteten
  • Jonbyteskapacitet på cirka 120μ ekv/kolumn
  • 100 % lösningsmedelskompatibel och bör alltid köras med minst 1 % organiskt lösningsmedel i den mobila fasen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumntyp Blandat läge
För användning med (applikation) Omvänd fas och jonbyte
Max. Tryck 4000 psi (275 bar)
Partikelstorlek 8.5μ m
Stationär fas Sulfonsyra
Förpackningsmaterial Sfärisk, mikroporös polymer
pH 0 till 14
Porstorlek 60Å
Kvantitet Varje
USP typ L46
Längd (metrisk) 50 mm
Diameter (metrisk) 4 mm
Gröna funktioner Ansvarsfullt förpackad
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.