Beskrivning
Vår &handel med fluoroporer; membran är ett hydrofobt, polytetrafluoreten (PTFE) polymermembran bundet till ett högdensitetspolyetenstöd för att förbättra filtrets hanteringsegenskaper för normala applikationer. Fluoropor &handel; Membran ger bred kemisk kompatibilitet, höga flödeshastigheter och konsistens. (Observera att katalognummer innehåller in.FHUP in. är olaminerade eller tillverkade utan underlag.)
Vår Omnipore-&handel; membran är ett hydrofilt PTFE-membran som är kompatibelt med praktiskt taget alla lösningsmedel, syror och alkaliska lösningar.
Drag& Fördelar:
Vår Omnipore-&handel; membran är ett hydrofilt PTFE-membran som är kompatibelt med praktiskt taget alla lösningsmedel, syror och alkaliska lösningar.
Drag& Fördelar:
- Biologiskt och kemiskt inert
- Hög porositet ger höga flödeshastigheter
- Hydrofoba och hydrofila PTFE-varianter tillgängliga för filtrering av vattenhaltiga och organiskt baserade prover
Användningsområden:
- Fluoropor &handel; Membran: Klargörande syror, baser och lösningsmedel; Luftövervakning; Filtrering och avluftning av gaser; UV-spektroskopi
- Omnipore &handel; Membran: Filtrering av vattenlösningar, klargörande syror och alkalisk lösning
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Vitt |
| Filtertyp | Skärmfilter |
| Material | PTFE |
| Porstorlek | 5 μm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Filterkod | JMWP |
| För användning med (applikation) | Kompatibel med praktiskt taget alla lösningsmedel, syror och alkaliska lösningar |
| Antal per förpackning | 100 förpackning |
| Porositet | 80% |
| Visa mer |