Läs mer
Omtriptolide, MedChemExpress
Produktkod. 16487038
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16487038 10 mg 10mg
16439587 5 mg -
16431609 1 mg -
16423526 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16487038 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16363
MedChemExpress Omtriptolide (PG490-88) is a derivative prodrug of triptolide purified from the Chinese herb.
Omtriptolide (PG490-88) is a derivative prodrug of triptolide purified from the Chinese herb.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Omtriptolide
CAS 195883-06-8
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H28O9
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation H2O : 1.39 mg/mL (3.02 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@@]([C@@]1([H])C[C@@H]2O3)(CCC4=C1COC4=O)[C@]5([C@H]([C@H]6[C@]7(C(C)C)O6)O5)[C@]23[C@@H]7OC(CCC(O)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 460.47
Formel vikt 460.47
Procent renhet 98.23%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation