Läs mer
ON-013100, MedChemExpress
Produktkod. 16485536
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16485536 100 mg
16437427 5 mg
16421189 1 mg
16411007 50 mg
16404718 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16485536 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112822
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress ON-013100, an antineoplastic drug, acts a mitotic inhibitor that could inhibit Cyclin D1 expression.
ON-013100, an antineoplastic drug, acts a mitotic inhibitor that could inhibit Cyclin D1 expression.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ON-013100
CAS 865783-95-5
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H22O7S
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (63.38 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC1=CC(CS(=O)(/C=C/C2=C(OC)C=C(OC)C=C2OC)=O)=CC=C1OC
Molekylvikt (g/mol) 394.44
Formel vikt 394.44
Procent renhet 98.13%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease