missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
ON-01910 Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E/Z)-Rigosertib Sodium Salt |
| CAS | 1225497-78-8 |
| Molekylformel | C21H24NNaO8S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | N-[2-Methoxy-5-[[[2-(2,4,6-trimethoxyphenyl)ethenyl]sulfonyl]methyl]phenyl]-glycine Sodium Salt, Estybon, ON 01910.Na, ON 019190.Na, ON 0910.Na, (E/Z)-Rigosertib Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25NO8S.Na/c1-27-15-10-19(29-3)16(20(11-15)30-4)7-8-31(25,26)13-14-5-6-18(28-2)17(9-14)22-12-21(23)24;/h5-11,22H,12-13H2,1-4H3,(H,23,24);/q;+1/p-1/b8-7+; |
| LEDER | O=C(CNC1=CC(CS(=O)(/C=C/C2=C(OC)C=C(OC)C=C2OC)=O)=CC=C1OC)[O-].[Na+] |
| IUPAC-namn | sodium (E)-(2-methoxy-5-(((2,4,6-trimethoxystyryl)sulfonyl)methyl)phenyl)glycinate |
| Molekylvikt (g/mol) | 473.47 |
| Formel vikt | 473.11 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?