Läs mer
ON123300, MedChemExpress
Beskrivning
ON123300, a strong and brain-penetrant multi-kinase inhibitor, inhibits CDK4 (IC50=3.9 nM), Ark5 (IC50=5 nM), PDGFRβ (IC50=26 nM), FGFR1 (IC50=26 nM), RET (IC50=9.2 nM), and FYN (IC50=11 nM). Single agent ON123300 causes a dose-dependent suppression of phosphorylation of Akt as well as activation of Erk in brain tumors. ON123300 inhibits CDK6 with an IC50 of 9.82 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ON123300 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1357470-29-1 |
| Färg | Orange |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H27N7O |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : 16.67 mg/mL (38.81 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | N#CC1=CC2=CN=C(NC3=CC=C(N4CCN(C)CC4)C=C3)N=C2N(C5CCCC5)C1=O |
| Visa mer |