Läs mer
Thermo Scientific™ Oncomine™ NGS Analystjänst
Produktkod. 18795485 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
1 prov
Produktkod.
18795485 1 prov
1 options
Produktkod. 18795485 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A46080
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Oncomine NGS Assay Service upptäcker genomiska variationer associerade med utvalda cancerhotspots i iPSC-prover.
  • Upptäcker genomiska variationer associerade med utvalda cancerhotspots i iPSC-prover
  • Denna tjänst utnyttjar Ion Torrent Oncomine Comprehensive Assay v3M (A35805) för att möjliggöra analys av varianter över 161 gener
De Oncomine NGS Analystjänsten erbjuder:
  • Snabb dataleverans– handläggningstid på fyra veckor eller mindre
  • Bekväm provförberedelse– skicka bara en frusen cellpellet
  • Detaljerade resultat– detektion av SNV, CNV, genfusioner och indelar
  • Validerad data– analys utförd i ett CLIA-certifierat kliniskt laboratorium
  • Exceptionellt stöd– en dedikerad projektledare för frekvent projektkommunikation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 prov
Varaktighet 4 veckor
Produkttyp NGS Analystjänst
Fält Endast forskningsanvändning
Målgrupp Celllinjeutvecklare
Art Människa