Läs mer
Gibco™ OncoPro™ Tumoroid Culture Medium Kit
Produktkod. 17802897 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17802897 1 Kit Varje
1 options
Produktkod. 17802897 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A5701201
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
OncoPro Tumoroid Culture Medium Kit är ett lättanvänt odlingssystem optimerat för härledning och expansion av patienthärledda tumörlinjer.
Gibco OncoPro Tumoroid Culture Medium Kit är ett lättanvänt odlingssystem optimerat för expansion av patienthärledda tumörlinjer. Tumuloider (även kallade cancerorganoider eller tumörorganoider) är kända för att ha komplexa odlingskrav som kan vara utmanande. OncoPro Medium förenklar tumörodling för att göra fysiologiskt relevanta cancermodeller mer tillgängliga.
Funktioner inkluderar:
  • Optimerad formulering för patienthärledd tumörodling
  • Strömlinjeformad medieförberedelse, odlingsmetoder och stöd
  • Anpassningsbar användning för flera cancerindikationer och nedströms analyser
Optimerad prestanda
OncoPro Tumoroid Culture Medium är ett nytt, serumfritt mediesystem som specifikt utvecklats för patientbaserad cancercellsexpansion. Under utvecklingen testades över 40 tillstånd för att identifiera kombinationen av basalmedium, tillskott och tillväxtfaktorer som bäst skulle stödja långsiktigt upprätthållande av donatorspecifika egenskaper, inklusive mutationsprofiler och genuttrycksmönster. Avsaknaden av Wnt-3A, R-spondin, Noggin och småmolekylära hämmare gör OncoPro medium väl lämat för komplexa biologiska studier och screeningapplikationer. Samtidigt hjälper våra strikta ISO kvalitetsstandarder 13485 och cGMP till att säkerställa att detta färdiga mediesystem ger konsistens och reproducerbarhet.
Strömlinjeformad adoption
Detta mångsidiga mediesystem inkluderar ett fyrkomponentskit som kan anpassas för olika cancerindikationer genom tillsats av vävnadsspecifika tillväxtfaktorer. En innovativ suspensionskultur eliminerar behovet av manuell cellinbäddning i basalmembranextraktdomer, vilket hjälper till att erbjuda ett kostnadseffektivt och mindre arbetskrävande alternativ för rutinmässig tumörodling. OncoPro medium är i stort sett kompatibelt med olika utgångsmaterial, inklusive dissocierade tumörceller (DTC), patienthärledda xenograftorganoider (PDXO) och tumörlinjer som härstammar från andra mediesystem. Omfattande resurser och stöd finns tillgängliga för att säkerställa enkel adoption.
Anpassningsbar applikation
OncoPro Tumoroid Culture Medium Kit är ett flexibelt system utformat för att hjälpa till att möta komplexa forskningsbehov för långsiktig tillväxt av tumörcelllinjer, och rymmer flera cancerindikationer (kolorektal, lunga, bukspottkörtel, huvud och hals, endometrie, bröst) med hjälp av ett enda mediakit. Andra epitelcancerindikationer kan också stödjas. Kitets skalbara och automationsvänliga fjädringsarbetsflöde möjliggör smidiga övergångar till nedströms forskningsapplikationer, inklusive traditionella 2D-analyser, varierande karaktäriseringstekniker och avancerad cellbaserad modellering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Cancer, tumoroider, cancerorganoider
Klassificering Serumfritt, Animaliskt ursprung, cGMP, Mänskligt ursprung
Form Vätska
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Med tillsatser Bovint serumalbumin (BSA)
Kvantitet 1 Kit
Typ av kultur Däggdjurscellodling, Suspensionscellodling, 3D-cellkultur