Läs mer
Oncrasin-1, MedChemExpress
Produktkod. 16457108
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16457108 10 mg 10mg
16443147 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16457108 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16662
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Oncrasin-1 is a potent and effective anticancer inhibitor that kills various human lung cancer cells with K-Ras mutations at low or submicromolar concentrations; also led to abnormal aggregation of PKCι in nucleus of sensitive cells but not in resistant cells.
Oncrasin-1 is a potent and effective anticancer inhibitor that kills various human lung cancer cells with K-Ras mutations at low or submicromolar concentrations
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oncrasin-1
CAS 75629-57-1
Färg Earth Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H12ClNO
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 43 mg/mL (159.42 mM)
LEDER O=CC1=CN(CC(C=C2)=CC=C2Cl)C3=CC=CC=C31
Molekylvikt (g/mol) 269.73
Formel vikt 269.73
Procent renhet 98.28%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease