Läs mer
Oncrasin 1, Thermo Scientific™
Produktkod. 15406159
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15406159 10 mg 10mg
1 options
Produktkod. 15406159 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64018.MA
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Oncrasin 1
CAS 75629-57-1
Färg White to Brown
Molekylformel C16H12ClNO
MDL-nummer MFCD01051808
Kvantitet 10 mg
Känslighet Light sensitive
Synonym oncrasin-1, 1-4-chlorobenzyl-1h-indole-3-carbaldehyde, oncrasin 1, 1-4-chlorophenyl methyl indole-3-carbaldehyde, 1-4-chlorophenyl methyl-1h-indole-3-carboxaldehyde, 1-4-chloro-benzyl-1h-indole-3-carbaldehyde, oncrasin1, cambridge id 5601604, n-4-chlorobenzyl-3-formylindole, oncrasin hplc
InChI-nyckel ZDRQMXCSSAPUMM-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClC1=CC=C(CN2C=C(C=O)C3=CC=CC=C23)C=C1
IUPAC-namn 1-[(4-chlorophenyl)methyl]indole-3-carbaldehyde
Molekylvikt (g/mol) 269.73
PubChem CID 872445
Formel vikt 269.73
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.