missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ondansetron-d3 Hydrochloride Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ondansetron-d3 Hydrochloride Salt |
| CAS | 1346605-02-4 |
| Molekylformel | C18H16D3N3O • HCl |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1,2,3,9-Tetrahydro-9-(methyl-d3)-3-[(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]-4H-carbazol-4-one Hydrochloride, GR 38032-d3, GR 38032X-d3, Zofran-d3, Zophren-d3, Zudan-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19N3O.ClH/c1-12-19-9-10-21(12)11-13-7-8-16-17(18(13)22)14-5-3-4-6-15(14)20(16)2;/h3-6,9-10,13H,7-8,11H2,1-2H3;1H/i2D3; |
| LEDER | O=C1C(CN2C(C)=NC=C2)CCC3=C1C(C=CC=C4)=C4N3C([2H])([2H])[2H].Cl |
| IUPAC-namn | 3-[(2-methylimidazol-1-yl)methyl]-9-(trideuteriomethyl)-2,3-dihydro-1H-carbazol-4-one;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 296.393646 |
| Formel vikt | 332.1483 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?