missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ondansetron-d3 Hydrochloride Salt, TRC

Produktkod. 30412262
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30412262 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30412262 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO6550021MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ondansetron-d3 Hydrochloride Salt
CAS 1346605-02-4
Molekylformel C18H16D3N3O • HCl
Kvantitet 1 mg
Synonym 1,2,3,9-Tetrahydro-9-(methyl-d3)-3-[(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]-4H-carbazol-4-one Hydrochloride, GR 38032-d3, GR 38032X-d3, Zofran-d3, Zophren-d3, Zudan-d3
InChI formel InChI=1S/C18H19N3O.ClH/c1-12-19-9-10-21(12)11-13-7-8-16-17(18(13)22)14-5-3-4-6-15(14)20(16)2;/h3-6,9-10,13H,7-8,11H2,1-2H3;1H/i2D3;
LEDER O=C1C(CN2C(C)=NC=C2)CCC3=C1C(C=CC=C4)=C4N3C([2H])([2H])[2H].Cl
IUPAC-namn 3-[(2-methylimidazol-1-yl)methyl]-9-(trideuteriomethyl)-2,3-dihydro-1H-carbazol-4-one;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 296.393646
Formel vikt 332.1483
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.