Läs mer
Ondansetronhydrokloriddihydrat, 98 %
Product Code. 15688715 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
15688715 5 g 5g
15678715 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15688715 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 461160050
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 103639-04-9 | HCl·2H2O | 365,85 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 103639-04-9
Molekylformel HCl·2H2O
Molekylvikt (g/mol) 365.85
InChI-nyckel BGGIFKYQGVGSIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3,9-tetrahydro-9-methyl-3-2-methyl-1h-imidazol-1-yl methyl-4h-carbazol-4-one hydrochloride; gr 38032f; ondansetron hydrochloride
PubChem CID 71317260
IUPAC-namn klor;9-metyl-3-[(2-metylimidazol-1-yl)metyl]-2,3-dihydro-lH-karbazol-4-on;dihydrat
LEDER CC1=NC=CN1CC2CCC3=C(C2=O)C4=CC=CC=C4N3C.O.O.[Cl]
Specifications
Kemiskt namn eller material Ondansetron hydrochloride dihydrate
Smältpunkt 178,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 365.85
Procent renhet 98%
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ondansetron hydrochloride dihydrate, 98%
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Hazard Statement
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Precautionary Statement
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ondansetron hydrochloride dihydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.