Läs mer
Ondansetronhydrokloriddihydrat, LoGiCal
Produktkod. 30459629
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459629 10 mg
1 options
Produktkod. 30459629 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0252.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ondansetron Hydrochloride Dihydrate
CAS 103639-04-9
Analyt- eller komponentnamn Ondansetron Hydrochloride Dihydrate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C18 H19 N3 O . Cl H . 2 H2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Ondansetron Hydrochloride Dihydrate, 1,2,3,9-Tetrahydro-9-methyl-3-[(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]-4H-carbazol-4-one monohydrochloride dihydrate, Ondansetron hydrochloride dihydrate, Zofran, Zophren, GR 38032F, Ondansetron hydrochloride (GR 38032F), Ondansetron related
InChI formel InChI=1S/C18H19N3O.ClH.2H2O/c1-12-19-9-10-21(12)11-13-7-8-16-17(18(13)22)14-5-3-4-6-15(14)20(16)2;;;/h3-6,9-10,13H,7-8,11H2,1-2H3;1H;2*1H2
Lösningstyp Snyggt
LEDER O.O.Cl.Cc1nccn1CC2CCc3c(C2=O)c4ccccc4n3C
IUPAC-namn 9-metyl-3-[(2-metylimidazol-1-yl)metyl]-2,3-dihydro-1H-karbazol-4-on; dihydrat; hydroklorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 365.85
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 365,1506 g/mol