Läs mer
Ondansetron Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ondansetron hydrochloride |
| CAS | 99614-01-4 |
| Molekylformel | C18 H19 N3 O . H Cl |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Emeset, GR 38032F, NSC 665799, SN 307 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19N3O.ClH/c1-12-19-9-10-21(12)11-13-7-8-16-17(18(13)22)14-5-3-4-6-15(14)20(16)2;/h3-6,9-10,13H,7-8,11H2,1-2H3;1H |
| LEDER | O=C1C(CN2C(C)=NC=C2)CCC3=C1C(C=CC=C4)=C4N3C.Cl |
| IUPAC-namn | 1,2,3,9-tetrahydro-9-methyl-3-[(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]-4H-carbazol-4-one','monohydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 329.8 |
| Formel vikt | 329.828 |