Läs mer
Ondansetron, MedChemExpress
Produktkod. 16498318
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16498318 10 mg -
16414207 50 mg -
16408056 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16498318 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0002B
MedChemExpress Ondansetron(GR 38032; SN 307) is a serotonin 5-HT3 receptor antagonist used mainly as anantiemetic (to treat nausea and vomiting), often following chemotherapy.
Ondansetron(GR 38032
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ondansetron
CAS 99614-02-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H19N3O
Kvantitet 10 mg
Synonym GR 38032 SN 307
Löslighetsinformation DMSO : 10 mg/mL (34.09 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C1C(CN2C=CN=C2C)CCC(N3C)=C1C4=C3C=CC=C4
Molekylvikt (g/mol) 293.36
Formel vikt 293.36
Procent renhet 99.46%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation