Läs mer
Ondansetron, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ondansetron |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19N3O/c1-12-19-9-10-21(12)11-13-7-8-16-17(18(13)22)14-5-3-4-6-15(14)20(16)2/h3-6,9-10,13H,7-8,11H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 293.1528 |
| Procent renhet | >95% |