Läs mer
Oxoid Oxoid™ En buljong – Salmonella
Beskrivning
En buljong – Salmonella i 250 ml flaska
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Straw |
| Fyll vikt | 223- 227 g |
| pH | 6.8 - 7.2 |
| Kvantitet | Varje |