Läs mer
Integra Biosciences™ Enkanalsadapter
Produktkod. 10237511
Change view
:
För användning med: Generic tip vacoboy
Produktkod.
10237511 För användning med: Generic tip vacoboy
1 options
Produktkod. 10237511 Leverantör Integra Biosciences™ Leverantörsnummer 155504
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
VACUBOY handoperatörsset består av: VACUBOY handoperatör, stativ, gummiadapter för Pasteurpipetter, 1 kanals rostfri aspirationsadapter 40mm, 8 kanals rostfri aspirationsadapter 40mm, 1 kanals plastaspirationsadapter för engångsspetsar, 1 kanal plastaspirationsadapter för engångsspetsar med ejektor, 8 kanals för engångsspetsar i plast med ejektorspetsar. Kan användas med VACUSAFE komfortdammsugare. Fullt utbud av tillbehör finns. Gör det möjligt att bortskaffa vätskerester på ett tillförlitligt, exakt och bekvämt sätt:
  • Med en exakt doserad volym
  • Utan förlust av droppar
  • Utan risk för kontaminering
  • Utan att orsaka trötthet
  • Energisparande, den manuella operatören - hjärtat i systemet - kan användas som en en- eller 8-kanals aspirator
  • Alla delar i kontakt med vätskor är autoklaverbara