Läs mer
Köttermann En dörr högt förvaringsskåp
Produktkod. 17352089
Change view
Gångjärnssida:
Höger
Vänster
Antal hyllor:
3
4
Mått (D x B x H):
366 x 600 x 1920 mm
516 x 600 x 1920 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Gångjärnssida Antal hyllor Mått (D x B x H)
17352089 Höger 4 516 x 600 x 1920 mm
17302089 Vänster 4 366 x 600 x 1920 mm
17322089 Höger 4 366 x 600 x 1920 mm
17312089 Höger 3 366 x 600 x 1920 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17352089 Leverantör Köttermann Leverantörsnummer 30100064
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Detta endörrs höga förvaringsskåp har en enkel dörr för att skydda lagrad utrustning och redskap.
  • Hög, smal design utökar förvaringen med ett litet fotavtryck
  • Enkeldörr skyddar lagrade föremål
Specifikationer
Färg Vitt
Justerbar Nej
Typ av skåp Hög förvaring
Mått (D x B x H) 516 x 600 x 1920 mm
Dörrtyp Med gångjärn
Avsluta Epoxibelagd
För användning med (applikation) Förvaring
Gångjärnssida Höger
Låsmekanism Ja
Antal dörrar 1
Antal lådor Hold (Håll)
Antal hyllor 4
Garanti Hold (Håll)
Vikt (metrisk) 76.0 kg
Med hjul Nej
Material Stål
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.