Beskrivning
- Praktisk enhandsanvändning med en knapptryckning
- Med skrapring för markering av djup och rengöring
- Genomskinlig
- Finns i PTFE/FEP eller PP transparent
- Punktprovtagning, helskiktsprovtagning och bottenprovtagning möjlig
- Lämplig för alla kommersiellt tillgängliga fat och behållare med öppning på minst 32 mm i diameter
- Lätt att rengöra
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | LiquiSampler |
| Material | Polypropen |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Inkluderar | Skrapring |
| Typ av handtag | Knapp - enhandsanvändning |
| Kapacitet (engelska) | 8.45 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| Färg | Genomskinlig |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 15528 |
| För användning med (applikation) | Lämplig för användning med livsmedel |
| Visa mer |