Läs mer
Buerkle™ LiquiSampler
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
150 ml
250 ml
500 ml
Material:
PTFE, FEP
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Praktisk enhandsanvändning med en knapptryckning
- Med skrapring för markering av djup och rengöring
- Genomskinlig
- Finns i PTFE/FEP eller PP transparent
- Punktprovtagning, helskiktsprovtagning och bottenprovtagning möjlig
- Lämplig för alla kommersiellt tillgängliga fat och behållare med öppning på minst 32 mm i diameter
- Lätt att rengöra
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | QualiSampler Uppsättning |
| Material | PTFE, FEP |
| Inkluderar | Skrapring |
| Typ av handtag | Knapp - enhandsanvändning |
| Kapacitet (metrisk) | 150 ml |
| Färg | Genomskinlig |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 15528 |
| För användning med (applikation) | Provtagning från öppna och slutna behållare, fat, tankar, silor, vattendrag, punktprovtagning, alla lager och jordprovtagning, lämplig för användning i livsmedel |
| Diameter (metrisk) Yttre | 32 mm |
| Längd (metrisk) skaft | 60 cm |